Kluczowe dokumenty
SAB1405577
Sigma-Aldrich
Anti-CD8A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Antygen CD8 to glikoproteina znajdująca się na powierzchni komórek większości cytotoksycznych limfocytów T, która pośredniczy w skutecznych interakcjach komórka-komórka w układzie odpornościowym. Antygen CD8 działa jako korepresor z receptorem limfocytu T na limfocycie T w celu rozpoznania antygenów prezentowanych przez komórkę prezentującą antygen (APC) w kontekście cząsteczek MHC klasy I. Rdzeń receptora funkcjonuje jako homodimer składający się z dwóch łańcuchów alfa lub jako heterodimer składający się z jednego łańcucha alfa i jednego łańcucha beta. Zarówno łańcuchy alfa, jak i beta mają znaczną homologię ze zmiennymi łańcuchami lekkimi immunoglobulin. Gen ten koduje izoformy łańcucha alfa CD8. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD8A (AAH25715.1, 1 a.a. ~ 235 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MALPVTALLLPLALLLHAARPSQFRVSPLDRTWNLGETVELKCQVLLSNPTSGCSWLFQPRGAAASPTFLLYLSQNKPKAAEGLDTQRFSGKRLGDTFVLTLSDFRRENEGCYFCSALSNSIMYFSHFVPVFLPAKPTTTPAPRPPTPAPTIASQPLSLRPEACRPAAGGAVHTRGLDFACDIYIWAPLAGTCGVLLSLVITLYCNHRNRRVCKCPRPVKSGDKPSLSARYV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetsuhiro Kanazawa et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(19), 5075-5084 (2014-08-15)
Epstein-Barr virus (EBV) infects not only B cells but also T cells and natural killer (NK) cells, and T- and NK-cell lymphoproliferative diseases (T/NK-LPD) that are refractory to conventional chemotherapies may develop. To identify a molecular-targeted therapy for EBV-associated T/NK-LPDs
Netanya G Sandler et al.
The Journal of infectious diseases, 210(10), 1549-1554 (2014-05-28)
Abnormal levels of inflammation are associated with cardiovascular disease and mortality in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients. Microbial translocation, which may cause inflammation, is decreased by sevelamer in patients undergoing hemodialysis. In this single-arm study, we evaluated the effects of
Sae-Kyung Lee et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3485-3495 (2014-05-07)
The low immunogenicity of many cancer cells and the immunosuppression by various cancers and anticancer therapies have been an obstacle in the development of efficacious immunotherapies. Our goal was to test whether Toll-like receptor (TLR) agonists and anticancer chemotherapeutic agents
Yongjun Sui et al.
The Journal of clinical investigation, 124(6), 2538-2549 (2014-05-20)
Vaccines are largely evaluated for their ability to promote adaptive immunity, with little focus on the induction of negative immune regulators. Adjuvants facilitate and enhance vaccine-induced immune responses and have been explored for mediating protection against HIV. Using a regimen
Helena Janols et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 685-693 (2014-06-15)
The causative microorganisms dictate the type of MDSC generated in sepsis patients, and a large proportion of PMN-MDSCs in gram-positive sepsis includes immunosuppressive myeloid blasts. MDSCs constitute a heterogeneous population of immature myeloid cells that potently suppress immune responses. They