Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405562
Sigma-Aldrich
Anti-CAT antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC138422, MGC138424
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~59.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAT(847)
Opis ogólny
Katalaza (CAT) jest enzymem antyoksydacyjnym. Gen CAT znajduje się na ludzkim chromosomie 11p13. CAT jest obecna w peroksysomach większości organizmów tlenowych. Jest to enzym hemowy wyrażany głównie w wątrobie.
Immunogen
CAT (NP_001743.1, 1 a.a. ~ 527 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MADSRDPASDQMQHWKEQRAAQKADVLTTGAGNPVGDKLNVITVGPRGPLLVQDVVFTDEMAHFDRERIPERVVHAKGAGAFGYFEVTHDITKYSKAKVFEHIGKKTPIAVRFSTVAGESGSADTVRDPRGFAVKFYTEDGNWDLVGNNTPIFFIRDPILFPSFIHSQKRNPQTHLKDPDMVWDFWSLRPESLHQVSFLFSDRGIPDGHRHMNGYGSHTFKLVNANGEAVYCKFHYKTDQGIKNLSVEDAARLSQEDPDYGIRDLFNAIATGKYPSWTFYIQVMTFNQAETFPFNPFDLTKVWPHKDYPLIPVGKLVLNRNPVNYFAEVEQIAFDPSNMPPGIEASPDKMLQGRLFAYPDTHRHRLGPNYLHIPVNCPYRARVANYQRDGPMCMQDNQGGAPNYYPNSFGAPEQQPSALEHSIQYSGEVRRFNTANDDNVTQVRAFYVNVLNEEQRKRLCENIAGHLKDAQIFIQKKAVKNFTEVHPDYGSHIQALLDKYNAEKPKNAIHTFVQSGSHLAAREKANL
Działania biochem./fizjol.
Katalaza (CAT) chroni różne typy komórek przed szkodliwym działaniem nadtlenku wodoru. Jest ona zaangażowana w idiopatyczną niepłodność męską. CAT przekształca nadtlenek wodoru w wodę i tlen cząsteczkowy. CAT promuje odporność na wiele chorób. Mutacje w CAT są związane z akatalazemią.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new type 1 diabetes susceptibility locus containing the catalase gene (chromosome 11p13) in a Russian population
Chistiakov D, et al.
Diabetes/metabolism Research and Reviews, 20(3) (2004)
Regulation of catalase expression in healthy and cancerous cells
Glorieux C, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 87(3) (2015)
A novel catalase mutation (a GA insertion) causes the Hungarian type of acatalasemia
Goth L , et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 26(2) (2000)
The role of catalase C262T gene polymorphism in the susceptibility and survival of cancers
Wang C, et al.
Scientific Reports, 6(5), 26973-26973 (2016)
Structure and heme environment of beef liver catalase at 2.5 A resolution
Reid T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78(8) (1981)