Kluczowe dokumenty
SAB1405480
Sigma-Aldrich
Anti-ARG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARG1(383)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Arginaza katalizuje hydrolizę argininy do ornityny i mocznika. Istnieją co najmniej dwie izoformy arginazy ssaków (typ I i II), które różnią się rozmieszczeniem w tkankach, lokalizacją subkomórkową, immunologiczną reaktywnością krzyżową i funkcją fizjologiczną. Izoforma typu I kodowana przez ten gen jest enzymem cytozolowym i ulega ekspresji głównie w wątrobie jako składnik cyklu mocznikowego. Wrodzony niedobór tego enzymu skutkuje argininemią, autosomalnym recesywnym zaburzeniem charakteryzującym się hiperamonemią. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARG1 (AAH20653.1, 1 a.a. ~ 322 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSAKSRTIGIIGAPFSKGQPRGGVEEGPTVLRKAGLLEKLKEQECDVKDYGDLPFADIPNDSPFQIVKNPRSVGKASEQLAGKVAEVKKNGRISLVLGGDHSLAIGSISGHARVHPDLGVIWVDAHTDINTPLTTTSGNLHGQPVSFLLKELKGKIPDVPGFSWVTPCISAKDIVYIGLRDVDPGEHYILKTLGIKYFSMTEVDRLGIGKVMEETLSYLLGRKKRPIHLSFDVDGLDPSFTPATGTPVVGGLTYREGLYITEEIYKTGLLSGLDIMEVNPSLGKTPEEVTRTVNTAVAITLACFGLAREGNHKPIDYLNPPK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jacob Ø Rasmussen et al.
Oncology reports, 32(4), 1447-1450 (2014-07-23)
A 71-year-old female with a known history of primary hepatic neuroendocrine carcinoma, presented with a visual defect, proptosis and restricted eye movements of the right eye. Biopsies from the orbit and from the primary hepatic neuroendocrine carcinoma showed similar morphological
Rodrigo A Fraga-Silva et al.
The journal of sexual medicine, 11(5), 1173-1181 (2014-03-13)
Hypercholesterolemia is a prevalent risk factor for the development of erectile dysfunction (ED), mostly due to an increase in oxidative stress and impaired nitric oxide (NO) bioavailability within the penis. Arginase is an enzyme that shares the common substrate L-arginine