Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1405015
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FGF21 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF21(26291)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny czynników wzrostu fibroblastów (FGF). Członkowie rodziny FGF posiadają szeroką aktywność mitogenną i przeżywalność komórek i są zaangażowani w różne procesy biologiczne, w tym rozwój embrionalny, wzrost komórek, morfogenezę, naprawę tkanek, wzrost guza i inwazję. Funkcja tego czynnika wzrostu nie została jeszcze określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FGF21 (AAH18404, 30 a.a. ~ 209 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PIPDSSPLLQFGQVRQRYLYTDDAQQTEAHLEIREDGTVGGAADQSPESLLQLKALKPGVIQILGVKTSRFLCQRPDGALYGSLHFDPEACSFRELLLEDGYNVYQSEAHGLHLPGNKSPHRDPAPRGPARFLPLPGLPPPEPPGILAPQPPDVGSSDPLSMVGPSQGRSPSYAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)