Kluczowe dokumenty
PZ0322
WAY 170523
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-[4-[[[2-[(Hydroxyamino)carbonyl]-4,6-dimethylphenyl](phenylmethyl)amino]sulfonyl]phenoxy]ethyl]-2-benzofurancarboxamide, WAY170523
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=S(N(CC1=CC=CC=C1)C2=C(C(NO)=O)C=C(C)C=C2C)(C3=CC=C(OCCNC(C4=CC5=C(C=CC=C5)O4)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C33H31N3O7S/c1-22-18-23(2)31(28(19-22)32(37)35-39)36(21-24-8-4-3-5-9-24)44(40,41)27-14-12-26(13-15-27)42-17-16-34-33(38)30-20-25-10-6-7-11-29(25)43-30/h3-15,18-20,39H,16-17,21H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,37)
Klucz InChI
FARMEEAGJWMFSZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3