Key Documents
SAB1405002
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKRD17, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ22206, GTAR, KIAA0697, NY-BR-16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANKRD17(26057)
Opis ogólny
This gene encodes a protein with ankyrin repeats, which are associated with protein-protein interactions. Studies in mice suggest that this protein is involved in liver development. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ANKRD17 (NP_115593, 2501 a.a. ~ 2603 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERDSTGIVTPSGTFHQHVPAGYMDFPKVGGMPFSVYGNAMIPPVAPIPDGAGGPIFNGPHAADPSWNSLIKMVSSSTENNGPQTVWTGPWAPHMNSVHMNQLG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1