Key Documents
SAB1404902
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FGFR1OP antibody produced in mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FOP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~67.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR1OP(11116)
Opis ogólny
This gene encodes a largely hydrophilic protein postulated to be a leucine-rich protein family member. A t(6;8)(q27;p11) chromosomal translocation, fusing this gene and the fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) gene, has been found in cases of myeloproliferative disorder. The resulting chimeric protein contains the N-terminal leucine-rich region of this encoded protein fused to the catalytic domain of FGFR1. This gene is thought to play an important role in normal proliferation and differentiation of the erythroid lineage. Alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
FGFR1OP (AAH11902, 1 a.a. ~ 379 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAATAAAVVAEEDTELRDLLVQTLENSGVLNRIKAELRAAVFLALEEQEKVENKTPLVNESLRKFLNTKDGRLVASLVAEFLQFFNLDFTLAVFQPETSTLQGLEGRENLARDLGIIEAEGTVGGPLLLEVIRRCQQKEKGPTTGEGALDLSDVHSPPKSPEGKTSAQTTPSKKANDEANQSDTSVSLSEPKSKSSLHLLSHETKIGSFLSNRTLDGKDKAGLCPDEDDMEGDSFFDDPIPKPEKTYGLRNEPRKQAGSLASLSDAPPLKSGLSSLAGAPSLKDSESKRGNTVLKDLKLISDKIGSLGLGTGEDDDYVDDFNSTSHRSEKSEISIGEEIEEDLSVEIDDINTSDKLDDLTQDLTVSQLSDVADYLEDVA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1