Kluczowe dokumenty
SAB1404983
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKCBP1 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC31836, PRKCBP1, PRO2893, RACK7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZMYND8(23613)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem dla aktywowanej kinazy C (RACK). Wykazano, że kodowane białko wiąże się in vitro z aktywowaną kinazą białkową C beta I. Ponadto białko to jest antygenem związanym ze skórnym chłoniakiem T-komórkowym. Wreszcie, białko zawiera bromodomenę i dwa palce cynkowe i uważa się, że jest regulatorem transkrypcji. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ZMYND8 (NP_898869, 601 a.a. ~ 698 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DEQKSKNEPEDTEDKEGCQMDKEPSAVKKPKPTNPVEIKEELKSTSPASEKADPGAVKDKASPEPEKDFSEKAKPSPHPIKDKLKGKDETDSPTVHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)