Kluczowe dokumenty
SAB1404783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TSPAN2 antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
6330415F13Rik, FLJ12082, TSN2, TSPAN-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSPAN2(10100)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transmembranowych białek 4, znanej również jako rodzina tetraspanin. Większość z tych członków to białka powierzchniowe komórek, które charakteryzują się obecnością czterech domen hydrofobowych. Białka te pośredniczą w transdukcji sygnałów, które odgrywają rolę w regulacji rozwoju, aktywacji, wzrostu i ruchliwości komórek. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TSPAN2 (NP_005716, 112 a.a. ~ 187 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GKGVAIRHVQTMYEEAYNDYLKDRGKGNGTLITFHSTFQCCGKESSEQVQPTCPKELLGHKNCIDEIETIISVKLQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)