Kluczowe dokumenty
SAB1411338
Sigma-Aldrich
Anti-TDO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TDO, TPH2, TRPO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TDO2(6999)
Opis ogólny
2,3-dioksygenaza tryptofanu (EC 1.13.11.11) odgrywa rolę w katalizowaniu pierwszego i ograniczającego szczury etapu szlaku kynureninowego, głównego szlaku metabolizmu tryptofanu.
Immunogen
TDO2 (NP_005642.1, 1 a.a. ~ 406 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSGCPFLGNNFGYTFKKLPVEGSEEDKSQTGVNRASKGGLIYGNYLHLEKVLNAQELQSETKGNKIHDEHLFIITHQAYELWFKQILWELDSVREIFQNGHVRDERNMLKVVSRMHRVSVILKLLVQQFSILETMTALDFNDFREYLSPASGFQSLQFRLLENKIGVLQNMRVPYNRRHYRDNFKGEENELLLKSEQEKTLLELVEAWLERTPGLEPHGFNFWGKLEKNITRGLEEEFIRIQAKEESEEKEEQVAEFQKQKEVLLSLFDEKRHEHLLSKGERRLSYRALQGALMIYFYREEPRFQVPFQLLTSLMDIDSLMTKWRYNHVCMVHRMLGSKAGTGGSSGYHYLRSTVSDRYKVFVDLFNLSTYLIPRHWIPKMNPTIHKFLYTAEYCDSSYFSSDESD
Działania biochem./fizjol.
TDO2 (2,3-dioksygenaza tryptofanu) jest odpowiedzialna za rozszczepienie pierścienia indolowego na wiązaniu C2-C3 L-tryptofanu, regulując w ten sposób stężenie tryptofanu. Ulega ekspresji w komórkach nowotworowych i hamuje przeciwnowotworowe odpowiedzi immunologiczne. Podczas ostrego spożycia etanolu, TDO2 przenosi szlak kynureninowy poprzez szlak związany z glukokortykoidami. Może to prowadzić do akumulacji neurotoksycznych metabolitów wraz z redukcją serotoniny. Gen TDO2 jest regulowany w górę w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera i może być związany z tworzeniem splątków neurofibrylarnych i blaszek starczych. TDO2 jest również odpowiedzialny za aktywność przeciwdrobnoustrojową i immunoregulacyjną.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simon E Fisher et al.
American journal of human genetics, 70(5), 1183-1196 (2002-04-02)
Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common heritable disorder with a childhood onset. Molecular genetic studies of ADHD have previously focused on examining the roles of specific candidate genes, primarily those involved in dopaminergic pathways. We have performed the first
Silvia K Schmidt et al.
European journal of immunology, 39(10), 2755-2764 (2009-07-29)
In mammals, the regulation of local tryptophan concentrations by the IFN-gamma-i inducible enzyme IDO is a prominent antimicrobial and immunoregulatory effector mechanism. Here, we show for the first time that another tryptophan-degrading enzyme, the liver-specific tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), is also
Bing Meng et al.
Proteins, 82(11), 3210-3216 (2014-07-30)
Tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO), one of the two key enzymes in the kynurenine pathway, catalyzes the indole ring cleavage at the C2-C3 bond of L-tryptophan. This is a rate-limiting step in the regulation of tryptophan concentration in vivo, and is thus
Marion Soichot et al.
Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire), 48(4), 415-425 (2013-04-06)
In response to acute ethanol consumption, tryptophan 2,3-dioxygenase (TDO) induces the kynurenine pathway (KP) through a glucocorticoid-mediated mechanism, which could lead to a dramatic accumulation of neurotoxic metabolites in association with serotonin depletion. As a result, interindividual variability in ethanol-induced
Wei Wu et al.
PloS one, 8(4), e59749-e59749 (2013-05-01)
To assess the role of the kynurenine pathway in the pathology of Alzheimer's disease (AD), the expression and localization of key components of the kynurenine pathway including the key regulatory enzyme tryptophan 2,3 dioxygenase (TDO), and the metabolites tryptophan, kynurenine