Kluczowe dokumenty
SAB1404763
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SETDB1 antibody produced in mouse
clone 4E8, ascites fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E8, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SETDB1(9869)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a histone methyltransferase. The encoded enzyme catalyzes the reaction of S-adenosyl-L-methionine and histone L-lysine to produce S-adenosyl-L-homocysteine and histone N(6)-methyl-L-lysine. The encoded protein likely functions in transcriptional repression. Alternatively spliced transcript variants have been described
Immunogen
SETDB1 (NP_036564, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SSLPGCIGLDAATATVESEEIAELQQAVVEELGISMEELRHFIDEELEKMDCVQQRKKQLAELETWVIQKESEVAHVDQLFDDASRAVTNCESLVKDFY
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shilpa M Hattangadi et al.
Blood, 124(12), 1931-1940 (2014-08-06)
Global nuclear condensation, culminating in enucleation during terminal erythropoiesis, is poorly understood. Proteomic examination of extruded erythroid nuclei from fetal liver revealed a striking depletion of most nuclear proteins, suggesting that nuclear protein export had occurred. Expression of the nuclear
Estela Cruvinel et al.
Human molecular genetics, 23(17), 4674-4685 (2014-04-25)
Prader-Willi syndrome (PWS), a disorder of genomic imprinting, is characterized by neonatal hypotonia, hypogonadism, small hands and feet, hyperphagia and obesity in adulthood. PWS results from the loss of paternal copies of the cluster of SNORD116 C/D box snoRNAs and