Kluczowe dokumenty
SAB1404550
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB16 antibody produced in mouse
clone 1F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PLZF, ZNF145
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
klon:
1F10, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZBTB16(7704)
Opis ogólny
This gene is a member of the Krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and encodes a zinc finger transcription factor that contains nine Kruppel-type zinc finger domains at the carboxyl terminus. This protein is located in the nucleus, is involved in cell cycle progression, and interacts with a histone deacetylase. Specific instances of aberrant gene rearrangement at this locus have been associated with acute promyelocytic leukemia (APL). Alternate transcriptional splice variants have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
ZBTB16 (AAH29812, 381 a.a. ~ 480 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QRELFSKLGELAVGMKSESRTIGEQCSVCGVELPDNEAVEQHRKLHSGMKTYGCELCGKRFLDSLRLRMHLLAHSAGAKAFVCDQCGAQFSKEDALETHR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hung-Fu Liao et al.
Development (Cambridge, England), 141(12), 2402-2413 (2014-05-23)
The ability of adult stem cells to reside in a quiescent state is crucial for preventing premature exhaustion of the stem cell pool. However, the intrinsic epigenetic factors that regulate spermatogonial stem cell quiescence are largely unknown. Here, we investigate