Key Documents
SAB1404116
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NELL1 antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ45906, IDH3GL, NRP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NELL1(4745)
Opis ogólny
This gene encodes a cytoplasmic protein that contains epidermal growth factor (EGF)-like repeats. The encoded heterotrimeric protein may be involved in cell growth regulation and differentiation. A similar protein in rodents is involved in craniosynostosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
NELL1 (NP_006148, 304 a.a. ~ 403 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CRRMSCPPLNCSPDSLPVHIAGQCCKVCRPKCIYGGKVLAEGQRILTKSCRECRGGVLVKITEMCPPLNCSEKDHILPENQCCRVCRGHNFCAEGPKCGE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria V Gelfand et al.
eLife, 3, e03720-e03720 (2014-09-23)
During development, tissue repair, and tumor growth, most blood vessel networks are generated through angiogenesis. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a key regulator of this process and currently both VEGF and its receptors, VEGFR1, VEGFR2, and Neuropilin1 (NRP1), are