Kluczowe dokumenty
SAB1403965
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IHH antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BDA1, HHG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IHH(3549)
Immunogen
IHH (AAH34757, 119 a.a. ~ 217 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ESGARVALSAVRPGDRVLAMGEDGSPTFSDVLIFLDREPHRLRAFQVIETQDPPRRLALTPAHLLFTADNHTEPAARFRATFASHVQPGQYVLVAGVPG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ang Deng et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 7987-7992 (2017-10-11)
Indian hedgehog protein (Ihh) is evolutionarily conserved and serves important roles in controlling the differentiation of progenitor cells into osteoblasts. Ihh null mutant mice exhibit a failure of osteoblast development in endochondral bone. Although studies have demonstrated that Ihh signaling
Ang Deng et al.
Experimental and therapeutic medicine, 15(1), 789-794 (2018-02-13)
The proliferative rate of chondrocytes affects bone elongation. Chondrocyte hypertrophy is required for endochondral bone formation as chondrocytes secrete factors required for osteoblast differentiation and maturation. Previous studies have demonstrated that the Indian hedgehog (Ihh) signaling pathway is a key
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1403965-100UG4061829622435