Kluczowe dokumenty
SAB1403916
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIF1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIF-1alfa, HIF1-ALPHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Opis ogólny
Czynnik indukowany niedotlenieniem-1 (HIF1) jest czynnikiem transkrypcyjnym występującym w komórkach ssaków hodowanych w warunkach obniżonego napięcia tlenowego, który odgrywa istotną rolę w komórkowych i ogólnoustrojowych reakcjach homeostatycznych na niedotlenienie. HIF1 jest heterodimerem składającym się z podjednostki alfa i podjednostki beta. Podjednostka beta została zidentyfikowana jako translokator jądrowy receptora węglowodorów arylowych (ARNT). Gen ten koduje podjednostkę alfa HIF-1. Wykazano, że nadekspresja naturalnego antysensownego transkryptu (aHIF) tego genu jest związana z niedrobnokomórkowym rakiem nerki. Zidentyfikowano dwa alternatywne transkrypty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HIF1A (NP_001521, 717 a.a. ~ 826 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QRKRKMEHDGSLFQAVGIGTLLQQPDDHAATTSLSWKRVKGCKSSEQNGMEQKTIILIPSDLACRLLGQSMDESGLPQLTSYDCEVNAPIQGSRNLQGEELLRALDQVN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)