SAB2108674
Anti-HIF1A
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- HIF1, Anti- HIF1-ALPHA, Anti- MOP1, Anti- PASD8, Anti-HIF-1alpha
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
83 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, dog, goat, bovine, rat, human, guinea pig, horse
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_181054
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HIF1A(3091)
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2108674-100UL | 4061836147426 |