Kluczowe dokumenty
SAB1403834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FMR1 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FMRP, FRAXA, MGC87458, POF, POF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FMR1(2332)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen wiąże RNA i jest związane z polisomami. Kodowane białko może być zaangażowane w transport mRNA z jądra do cytoplazmy. Powtórzenie trójnukleotydowe (CGG) w 5′ UTR występuje zwykle w 6-53 kopiach, ale ekspansja do 55-230 powtórzeń jest przyczyną zespołu łamliwego chromosomu X. Ekspansja powtórzenia trinukleotydowego może również powodować jedną z form przedwczesnej niewydolności jajników (POF1). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FMR1 (NP_002015, 121 a.a. ~ 220 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ATKDTFHKIKLDVPEDLRQMCAKEAAHKDFKKAVGAFSVTYDPENYQLVILSINEVTSKRAHMLIDMHFRSLRTKLSLIMRNEEASKQLESSRQLASRFH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jocelyn N Galloway et al.
Human molecular genetics, 23(22), 5906-5915 (2014-07-06)
Determining the molecular mechanism(s) leading to Purkinje neuron loss in the neurodegenerative disorder fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS) is limited by the complex morphology of this cell type. Purkinje neurons are notoriously difficult to isolate and maintain in culture presenting
Anna Lisa Ludwig et al.
Human molecular genetics, 23(12), 3228-3238 (2014-01-28)
Large expansions of a CGG-repeat element (>200 repeats; full mutation) in the fragile X mental retardation 1 (FMR1) gene cause fragile X syndrome (FXS), the leading single-gene form of intellectual disability and of autism spectrum disorder. Smaller expansions (55-200 CGG