MAB1594
Anti-Frataxin Antibody, exon 4, clone 1G2
ascites fluid, clone 1G2, Chemicon®
Synonim(y):
Friedreich ataxia, Friedreich ataxia protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FXN(2395)
mouse ... Fxn(14297)
rat ... Fxn(499335)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
1:100-1:1,000. Fixation of cells in ice cold acetone or 4% paraformaldehyde is recommended. Due to the subcellular localization of frataxin in the mitochondria, cells should be permeabilized in the presence of detergent prior to incubation with primary antibody.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used on ELISA.
Western blot (natural and recombinant protein):
1:5,000; mitochondrial preparations are recommended for consist signals (see Santos, 2001).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Frataxin on 10 μg of PC12 lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
Komentarz do analizy
Liver, heart or skeletal muscle.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1