Kluczowe dokumenty
AV44234
Sigma-Aldrich
Anti-GUSB antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Glucuronidase, β, Anti-MPS7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, horse, guinea pig, rabbit, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GUSB(2990)
Opis ogólny
β-Glucuronidase (GUSB), a lysosomal enzyme, catalyzes the breakdown of complex carbohydrates by hydrolyzing β-D-glucuronic acid residues from the non-reducing end of mucopolysaccharides. GUSB is a stably expressed gene product that may be used to normalize the expression of other genes in processes such as mesenchymal stem cell differentiation.
Specyficzność
Anti-GUSB polyclonal antibody reacts with canine, bovine, zebrafish, chicken, human, mouse, rat, and pig β-glucuronidase proteins.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human GUSB
Zastosowanie
Anti-GUSB polyclonal antibody is used to tag β-glucuronidase protein for detection and quantitation by Western blotting and in plasma by immunohistochemical (IHC) techniques. It is used as a probe detect the presence of β-glucuronidase as a gene expression normalization reference protein.
Działania biochem./fizjol.
GUSB plays an important role in the degradation of dermatan and keratan sulfates.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VLGNKKGIFTRQRQPKSAAFLLRERYWKIANETRYPHSVAKSQCLENSPF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)