Kluczowe dokumenty
SAB1403805
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FAP antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FAP(2191)
Opis ogólny
Białko aktywacji fibroblastów (FAP) jest transbłonową proteazą serynową typu II i antygenem powierzchniowym komórek. Jest ono kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2q24.2. FAP występuje jako homodimeryczne integralne białko z fałdem podobnym do peptydazy dipeptydylowej IV. Kodowane białko ma domenę α/β-hydrolazy i ośmiopłatkową domenę β-propeller. Nie ulega ekspresji w normalnych tkankach. FAP ulega ekspresji tylko przez aktywowane fibroblasty w odpowiedzi na sytuacje patologiczne.
Białko kodowane przez ten gen jest homodimeryczną integralną żelatynazą błonową należącą do rodziny proteaz serynowych. Ulega selektywnej ekspresji w reaktywnych fibroblastach zrębu nowotworów nabłonkowych, tkance ziarninowej gojących się ran oraz złośliwych komórkach mięsaków kości i tkanek miękkich. Uważa się, że białko to bierze udział w kontroli wzrostu fibroblastów lub interakcji nabłonkowo-mezenchymalnych podczas rozwoju, naprawy tkanek i kancerogenezy nabłonkowej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FAP (AAH26250, 525 a.a. ~ 624 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PPQFDRSKKYPLLIQVYGGPCSQSVRSVFAVNWISYLASKEGMVIALVDGRGTAFQGDKLLYAVYRKLGVYEVEDQITAVRKFIEMGFIDEKRIAIWGWS
Działania biochem./fizjol.
Białko aktywujące fibroblasty (FAP) ulega ekspresji w kilku patogennych miejscach, w tym w raku, zwłóknieniu, zapaleniu stawów, zranieniu lub zapaleniu. FAP wykazuje in vitro aktywność peptydazy dipeptydylowej i aktywność kolagenolityczną. Rozszczepia N-końcowe dipeptydy z polipeptydów i może rozkładać żelatynę i kolagen typu I.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Striking similarities in genetic aberrations between a rectal tumor and its lung recurrence
Rahma O E, et al.
World Journal of Gastrointestinal Oncology, 5(11), 198-198 (2013)
Thomas Kelly et al.
International review of cell and molecular biology, 297, 83-116 (2012-05-23)
Fibroblast activation protein-α (FAP) is a serine protease that can provide target specificity to therapeutic agents because in adults its expression is restricted to pathologic sites, including cancer, fibrosis, arthritis, wounding, or inflammation. It is not expressed in most normal
Fibroblast activation protein, a dual specificity serine protease expressed in reactive human tumor stromal fibroblasts.
Park J E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(51), 36505-36512 (1999)
Kathleen Aertgeerts et al.
The Journal of biological chemistry, 280(20), 19441-19444 (2005-04-06)
Fibroblast activation protein alpha (FAPalpha) is highly expressed in epithelial cancers and has been implicated in extracellular matrix remodeling, tumor growth, and metastasis. We present the first high resolution structure for the apoenzyme as well as kinetic data toward small
Youfei Li et al.
The International journal of developmental biology, 58(5), 349-353 (2014-10-31)
Preeclampsia is a severe pregnancy complication in part due to insufficient implantation. This study aimed at elucidating the mechanism of action of dipeptidyl peptidase IV (DPPIV) in preeclampsia. Small activating RNAs (saRNA) were used to upregulate DPPIV expression in human
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1403805-100UG4061831655858