OP188
Anti-FAP Mouse mAb (F11-24)
liquid, clone F11-24, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F11-24, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAP(2191)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Reactive human fibroblasts, glucagon-producing A cells
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1