Kluczowe dokumenty
SAB1403779
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EPHA5 antibody produced in mouse
clone 5C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CEK7, EHK1, HEK7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHA5(2044)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny receptorów efryny z rodziny kinaz białkowo-tyrozynowych. Receptory EPH i receptory związane z EPH są zaangażowane w pośredniczenie w zdarzeniach rozwojowych, szczególnie w układzie nerwowym. Receptory z podrodziny EPH mają zazwyczaj pojedynczą domenę kinazy i region zewnątrzkomórkowy zawierający domenę bogatą w Cys i 2 powtórzenia fibronektyny typu III. Receptory efryny są podzielone na 2 grupy w oparciu o podobieństwo ich sekwencji domen zewnątrzkomórkowych i ich powinowactwa do wiązania ligandów efryny-A i efryny-B. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
EPHA5 (NP_004430, 234 a.a. ~ 333 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PSVVRHLAVFPDTITGADSSQLLEVSGSCVNHSVTDEPPKMHCSAEGEWLVPIGKCMCKAGYEEKNGTCQVCRPGFFKASPHIQSCGKCPPHSYTHEEAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)