Kluczowe dokumenty
SAB1403667
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHD4 antibody produced in mouse
clone 4H4, ascites fluid
Synonim(y):
DKFZp686E06161, Mi-2b, Mi2-BETA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4H4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD4(1108)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny helikaz SNF2/RAD54. Stanowi on główny składnik kompleksu remodelującego i deacetylazy nukleosomów i odgrywa ważną rolę w epigenetycznej represji transkrypcji. U pacjentów z zapaleniem skórno-mięśniowym rozwijają się przeciwciała przeciwko temu białku. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CHD4 (NP_001264, 1632 a.a. ~ 1730 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ETEPKGAADVEKVEEKSAIDLTPIVVEDKEEKKEEEEKKEVMLQNGETPKDLNDEKQKKNIKQRFMFNIADGGFTELHSLWQNEERAATVTKKTYEIWH
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)