Kluczowe dokumenty
SAB1403615
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BNIP3L antibody produced in mouse
clone 2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BNIP3a, NIX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BNIP3L(665)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny BCL2/adenowirusowych białek oddziałujących z E1B 19 kd (BNIP). Wchodzi w interakcje z białkiem E1B 19 kDa, które jest odpowiedzialne za ochronę przed indukowaną wirusowo śmiercią komórkową, a także z sekwencjami podobnymi do E1B 19 kDa BCL2, również protektora apoptotycznego. Białko kodowane przez ten gen jest funkcjonalnym homologiem BNIP3, białka proapoptotycznego. Białko to może funkcjonować jednocześnie z BNIP3 i może odgrywać rolę w supresji nowotworów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BNIP3L (NP_004322, 43 a.a. ~ 130 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSNGNDNGNGKNGGLEHVPSSSSIHNGDMEKILLDAQHESGQSSSRGSSHCDSPSPQEDGQIMFDVEMHTSRDHSSQSEEEVVEGEKE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)