Kluczowe dokumenty
WH0000665M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BNIP3L antibody produced in mouse
clone 3G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3-like, Anti-BNIP3a, Anti-NIX
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BNIP3L(665)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny BCL2/adenowirusowych białek oddziałujących z E1B 19 kd (BNIP). Wchodzi w interakcje z białkiem E1B 19 kDa, które jest odpowiedzialne za ochronę przed indukowaną wirusowo śmiercią komórkową, a także z sekwencjami podobnymi do E1B 19 kDa BCL2, również protektora apoptotycznego. Białko kodowane przez ten gen jest funkcjonalnym homologiem BNIP3, białka proapoptotycznego. Białko to może funkcjonować jednocześnie z BNIP3 i może odgrywać rolę w supresji nowotworów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BNIP3L (NP_004322, 43 a.a. ~ 130 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSNGNDNGNGKNGGLEHVPSSSSIHNGDMEKILLDAQHESGQSSSRGSSHCDSPSPQEDGQIMFDVEMHTSRDHSSQSEEEVVEGEKE
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)