Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403578
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ASNA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ARSA-I, ARSA1, MGC3821
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASNA1(439)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ASNA1 jest ludzkim homologiem bakteryjnego genu arsA. W E. coli, ATPaza ArsA jest katalitycznym składnikiem wielopodjednostkowej pompy oksyanionowej, która jest odpowiedzialna za odporność na arseny i antymoniany.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
ASNA1 (NP_004308, 239 a.a. ~ 348 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PEQTTFICVCIAEFLSLYETERLIQELAKCKIDTHNIIVNQLVFPDPEKPCKMCEARHKIQAKYLDQMEDLYEDFHIVKLPLLPHEVRGADKVNTFSALLLEPYKPPSAQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)