Kluczowe dokumenty
SAB1403572
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARNT, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HIF-1beta, HIF1B, HIF1BETA, TANGO, bHLHe2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARNT(405)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Receptor węglowodorów arylowych (Ah) jest zaangażowany w indukcję kilku enzymów, które uczestniczą w metabolizmie ksenobiotyków. Wolna od ligandu, cytozolowa forma receptora Ah jest skompleksowana z białkiem szoku cieplnego 90. Wiązanie ligandu, który obejmuje dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, powoduje translokację podjednostki wiążącej ligand tylko do jądra. Indukcja enzymów zaangażowanych w metabolizm ksenobiotyków zachodzi poprzez wiązanie receptora Ah związanego z ligandem z elementami reagującymi na ksenobiotyki w promotorach genów tych enzymów. Gen ten koduje białko, które tworzy kompleks z receptorem Ah związanym z ligandem i jest wymagane dla funkcji receptora. Kodowane białko zostało również zidentyfikowane jako podjednostka beta heterodimerycznego czynnika transkrypcyjnego, czynnika indukowanego hipoksją 1 (HIF1). Translokacja t(1;12)(q21;p13), która skutkuje białkiem fuzyjnym TEL-ARNT, jest związana z ostrą białaczką szpikową. Dla tego genu opisano trzy alternatywnie splicowane warianty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARNT (AAH60838, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAATTANPEMTSDVPSLGPAIASGNSGPGIQGGAIVQRAIKRRPGLDFDDDGEGNSKFLRCDDDQMSNDKERFARSDDEQSSADKERLARENHSEIERRRRNKMTAYIT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)