Merck
603481
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
95% in H2O, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethyl alcohol-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH313CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
stężenie
95% in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362 (lit.)
tw
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)