Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1403098
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBPMS antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HERMES
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
1C12, monoclonal
application:
ELISA (i)
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~50.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RBPMS(11030)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the RRM family of RNA-binding proteins. The RRM domain is between 80-100 amino acids in length and family members contain one to four copies of the domain. The RRM domain consists of two short stretches of conserved sequence called RNP1 and RNP2, as well as a few highly conserved hydrophobic residues. The protein encoded by this gene has a single, putative RRM domain in its N-terminus. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
RBPMS (AAH03608, 1 a.a. ~ 219 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNNGGKAEKENTPSEANLQEEEVRTLFVSGLPLDIKPRELYLLFRPFKGYEGSLIKLTSKQPVGFVSFDSRSEAEAAKNALNGIRFDPEIPQTLRLEFAKANTKMAKNKLVGTPNPSTPLPNTVPQFIAREPYELTVPALYPSSPEVWAPYPLYPAELAPALPPPAFTYPASLHAQCFSPEAKPNTPVFCPLLQQIRFVSGNVFVTYQPTADQQRELPC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)