Kluczowe dokumenty
SAB1403082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGEA5, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ11229, FLJ23355, KIAA0679, MEA5, NCOAT, OGA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGEA5(10724)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dynamiczna modyfikacja białek cytoplazmatycznych i jądrowych poprzez dodawanie i usuwanie O-linkowanej N-acetyloglukozaminy (O-GlcNAc) na resztach seryny i treoniny jest katalizowana przez OGT (MIM 300255), która dodaje O-GlcNAc, oraz MGEA5, glikozydazę, która usuwa modyfikacje O-GlcNAc (Gao i in., 2001 [PubMed 11148210]).
Immunogen
MGEA5 (NP_036347, 823 a.a. ~ 916 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SFHEEQEVLPETFLANFPSLIKMDIHKKVTDPSVAKSMMACLLSSLKANGSRGAFCEVRPDDKRILEFYSKLGCFEIAKMEGFPKDVVILGRSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)