Kluczowe dokumenty
SAB1402990
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FCN3 antibody produced in mouse
clone 4B4, ascites fluid
Synonim(y):
FCNH, HAKA1, MGC22543
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B4, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~57.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCN3(8547)
Opis ogólny
Fikoliny to grupa białek, które składają się z domeny podobnej do kolagenu i domeny podobnej do fibrynogenu. W ludzkiej surowicy występują dwa rodzaje fikolin, z których oba mają aktywność lektynową. Białko kodowane przez ten gen jest termolabilną beta-2-makroglikoproteiną występującą w całej ludzkiej surowicy i należy do rodziny lektyn fikoliny/opsoniny p35. Wykazano, że białko, które początkowo zidentyfikowano na podstawie jego reaktywności z surowicami pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym, ma aktywność lektynową niezależną od wapnia. Białko to może aktywować szlak dopełniacza w połączeniu z MASP i sMAP, wspomagając w ten sposób obronę gospodarza poprzez aktywację szlaku lektynowego. Alternatywny splicing występuje w tym miejscu i zidentyfikowano dwa warianty, z których każdy koduje odrębną izoformę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FCN3 (AAH20731, 1 a.a. ~ 288 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDLLWILPSLWLLLLGGPACLKTQEHPSCPGPRELEASKVVLLPSCPGAPGSPGEKGAPGPQGPPGPPGKMGPKGEPGPRNCRELLSQGATLSGWYHLCLPEGRALPVFCDMDTEGGGWLVFQRRQDGSVDFFRSWSSYRAGFGNQESEFWLGNENLHQLTLQGNWELRVELEDFNGNRTFAHYATFRLLGEVDHYQLALGKFSEGTAGDSLSLHSGRPLTTYDADHDSSNSNCAVIVHGAWWYASCYRSNLNGRYAVSEAAAHKYGIDWASGRGVGHPYRRVRMMLR
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Søren E Degn et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(37), 13445-13450 (2014-09-10)
Defining mechanisms governing translation of molecular binding events into immune activation is central to understanding immune function. In the lectin pathway of complement, the pattern recognition molecules (PRMs) mannan-binding lectin (MBL) and ficolins complexed with the MBL-associated serine proteases (MASP)-1