Kluczowe dokumenty
SAB1402719
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLGN antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
klon:
3B5, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLGN(1047)
Opis ogólny
Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. CLGN may play a role in spermatogeneisis and infertility. (provided by RefSeq)
Immunogen
CLGN (NP_004353.1, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)