Key Documents
SAB1305557
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-MYOGLOBIN antibody produced in mouse
clone 444CT19.2.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MB, Myoglobin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
444CT19.2.1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17184 Da
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MB(4151)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide