Kluczowe dokumenty
SAB1402692
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOC3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 8H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
APOCIII, MGC150353
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8H7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOC3(345)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Apolipoproteina C3 (APOC3) to 79-aminokwasowe białko o masie cząsteczkowej 8,8 kDa. Występuje w lipoproteinach o wysokiej i niskiej gęstości oraz lipoproteinach bogatych w triglicerydy. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q23.3.
Immunogen
APOC3 (NP_000031.1, 21 a.a. ~ 99 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SEAEDASLLSFMQGYMKHATKTAKDALSSVQESQVAQQARGWVTDGFSSLKDYWSTVKDKFSEFWDLDPEVRPTSAVAA
Działania biochem./fizjol.
Apolipoproteina C3 (APOC3) bierze udział w metabolizmie lipoprotein bogatych w trójglicerydy. Może odgrywać rolę w miażdżycy. Białko to stymuluje hipertriglicerydemię (HTG) poprzez hamowanie aktywności lipazy lipoproteinowej i zakłócanie wiązania APOB lub APOE z receptorami wątrobowymi. Promuje również tworzenie i wydzielanie lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) w wątrobie.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Variants in the APOC3 promoter insulin responsive element modulate insulin secretion and lipids in middle-aged men
D. M> Waterworth
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj. (2003)
The emerging role of apolipoprotein C-III: beyond effects on triglyceride metabolism.
Luo M and Peng D
Liposome Technology (2016)