Kluczowe dokumenty
SAB1402157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRY2 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ10332, HCRY2, KIAA0658, PHLL2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IF
WB
klon:
3H4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
4
metody:
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.12 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRY2(1408)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cryptochrome circadian regulator 2 (CRY2) is a core circadian gene and transcriptional repressor. CRY2 gene is located on the human chromosome 11p11.2.
Immunogen
CRY2 (NP_066940.1, 141 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VEVVTENSHTLYDLDRIIELNGQKPPLTYKRFQAIISRMELPKKPVGLVTSQQMESCRAEIQENHDETYGVPSLEELGFPTEGLGPAVWQG
Działania biochem./fizjol.
Cryptochrome circadian regulator 2 (CRY2) is involved in DNA damage checkpoint control and cell cycle progression. It maintains the circadian rhythm through a circadian feedback loop. It is also important in immune system coordination and hematologic system development. CRY2 is a potential circadian biomarker for non-Hodgkin′s lymphoma (NHL). CRY2 is linked to rapid cycling in bipolar disorder. CRY2 functions as light-sensitive magnetosensor.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clock-Cancer Connection in Non-Hodgkin's Lymphoma: A Genetic Association Study and Pathway Analysis of the Circadian Gene Cryptochrome 2
Hoffman AE, et al.
Cancer Research, 69(8), 3605-3613 (2009)
Human cryptochrome exhibits light-dependent magnetosensitivity
Foley LE, et al.
Nature Communications, 2, 356-356 (2011)
Variants in circadian genes and prostate cancer risk: a population-based study in China
Chu Lw, et al.
Prostate Cancer and Prostatic Diseases, 11(4), 342-342 (2008)
CRY2 is associated with rapid cycling in bipolar disorder patients
Sjoholm LK, et al.
Testing, 5(9), e12632-e12632 (2010)