Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402118
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AREG antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AREG(374)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny naskórkowego czynnika wzrostu. Jest autokrynnym czynnikiem wzrostu, a także mitogenem dla astrocytów, komórek Schwanna i fibroblastów. Jest związany z naskórkowym czynnikiem wzrostu (EGF) i transformującym czynnikiem wzrostu alfa (TGF-alfa). Białko to oddziałuje z receptorem EGF/TGF-alfa w celu promowania wzrostu normalnych komórek nabłonkowych i hamuje wzrost niektórych agresywnych linii komórek rakowych. To kodowane białko jest związane z fenotypem skóry przypominającym łuszczycę. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AREG (AAH09799, 20 a.a. ~ 129 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SGHYAAGLDLNDTYSGKREPFSGDHSADGFEVTSRSEMSSGSEISPVSEMPSSSEPSSGADYDYSEEYDNEPQIPGYIVDDSVRVEQVKPPQNKTESENTSDKPKRKK.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fotios Loupakis et al.
Targeted oncology, 9(3), 205-214 (2013-07-04)
This study was conducted to describe the modulation of plasma epidermal growth factor receptor (EGFR) ligands in EGFR-positive metastatic colorectal cancer (mCRC) patients during treatment with cetuximab and irinotecan and to explore the clinical implication of plasma levels' variations as
Linda M Dairiki Shortliffe et al.
The Journal of urology, 191(6), 1913-1919 (2014-02-13)
Testosterone affects male development, maturation and aging but limited data exist on testosterone effects on the juvenile genitourinary system. We hypothesized that testosterone has bladder and kidney developmental effects, and investigated this in juvenile male rats. To examine the testosterone
Naoki Terada et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(9), 1505-1515 (2014-03-08)
Prostate cancer is a heterogeneous disease and thus, it is important to understand whether among the heterogeneous collection of cell types, androgen-deprivation insensitive cells exist prior to hormonal manipulation. We established several LNCaP subclones with distinct insensitivities to androgen deprivation
Hung-Ming Lam et al.
Endocrine-related cancer, 21(6), 903-914 (2014-10-08)
Castration-resistant prostate cancer (CRPC) is an advanced-stage prostate cancer (PC) associated with high mortality. We reported that G-1, a selective agonist of G protein-coupled receptor 30 (GPR30), inhibited PC cell growth by inducing G2 cell cycle arrest and arrested PC-3
Tanya Aggarwal et al.
Neurobiology of aging, 35(8), 1929-1938 (2014-03-19)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease characterized by selective loss of upper and lower motor neurons and skeletal muscle atrophy. Epidemiologic and experimental evidence suggest the involvement of androgens in ALS pathogenesis, but the mechanism through which