Key Documents
SAB1401923
Sigma-Aldrich
Anti-NKD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Naked1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKD1(85407)
Opis ogólny
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin (see MIM 116806)-Tcf (see MIM 602272) signaling pathway.[supplied by OMIM
Immunogen
NKD1 (NP_149110.1, 1 a.a. ~ 470 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKLHSKPAAVCKRRESPEGDSFAVSAAWARKGIEEWIGRQRCPGGVSGPRQLRLAGTIGRSTRELVGDVLRDTLSEEEEDDFRLEVALPPEKTDGLGSGDEKKMERVSEPCPGSKKQLKFEELQCDVSMEEDSRQEWTFTLYDFDNNGKVTREDITSLLHTIYEVVDSSVNHSPTSSKMLRVKLTVAPDGSQSKRSVLVNQADLQSARPRAETKPTEDLRSWEKKQRAPLRFQGDSRLEQSGCYHHCVDENIERRNHYLDLAGIENYTSQFGPGSPSVAQKSELPPRTSNPTRSRSHEPEAIHIPHRKPQGVDPASFHFLDTPIAKVSELQQRLRGTQDGSKHFVRSPKAQGKSVGVGHVARGARNKPPLGPAIPAVSPSAHLAASPALLPSLAPLGHKKHKHRAKESQQGCRGLQAPLASGGPVLGREHLRELPALVVYESQAGQPVQRHEHHHHHEHHHHYHHFYQT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haibin Song et al.
EBioMedicine, 35, 155-166 (2018-08-29)
Androgen receptor (AR) plays a crucial role as a transcription factor in promoting the development of hepatocellular carcinoma (HCC) which is prone to aberrant chromatin modifications. However, the regulatory effects of AR on epigenetic mediators in HCC remain ill-defined. Enhancer