Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1401639
Sigma-Aldrich
Anti-STK36 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434N0223, FU, KIAA1278
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK36(27148)
Immunogen
STK36 (NP_056505.1, 1 a.a. ~ 1315 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEKYHVLEMIGEGSFGRVYKGRRKYSAQVVALKFIPKLGRSEKELRNLQREIEIMRGLRHPNIVHMLDSFETDKEVVVVTDYAEGELFQILEDDGKLPEDQVQAIAAQLVSALYYLHSHRILHRDMKPQNILLAKGGGIKLCDFGFARAMSTNTMVLTSIKGTPLYMSPELVEERPYDHTADLWSVGCILYELAVGTPPFYATSIFQLVSLILKDPVRWPSTISPCFKDFLQGLLTKDPRQRLSWPDLLYHPFIAGHVTIITEPAGPDLGTPFTSRLPPELQVLKDEQAHRLAPKGNQSRILTQAYKRMAEEAMQKKHQNTGPALEQEDKTSKVAPGTAPLPRLGATPQESSLLAGILASELKSSWAKSGTGEVPSAPRENRTTPDCERAFPEERPEVLGQRSTDVVDLENEEPDSDNEWQHLLETTEPVPIQLKAPLTLLCNPDFCQRIQSQLHEAGGQILNGILEGASHILPAFRVLSSLLSSCSDSVALYSFCREAGLPGLLLSLLRHSQESNSLQQQSWYGTFLQDLMAVIQAYFACTFNLERSQTSDSLQVFQEAANLFLDLLGKLLAQPDDSEQTLRRDSLMCFTVLCEAMDGNSRAISKAFYSSLLTTQQVVLDGLLHGLTVPQLPVHTPQGAPQVSQPLREQSEDIPGAISSALAAICTAPVGLPDCWDAKEQVCWHLANQLTEDSSQLRPSLISGLQHPILCLHLLKVLYSCCLVSEGLCRLLGQEPLALESLFMLIQGKVKVVDWEESTEVTLYFLTLLVFRLQNLPCGMEKLGSDVATLFTHSHVVSLVSAAACLLGQLGQQGVTFDLQPMEWMAAATHALSAPAEVRLTPPGSCGFYDGLLILLLQLLTEQGKASLIRDMSSSEMWTVLWHRFSMVLRLPEEASAQEGELSLSSPPSPEPDWTLISPQGMAALLSLAMATFTQEPQLCLSCLSQHGSILMSILKHLLCPSFLNQLRQAPHGSEFLPVVVLSVCQLL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)