Kluczowe dokumenty
SAB1401478
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PMPCB antibody produced in mouse
clone 3C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Beta-MPP, MPP11, MPPB, MPPP52
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMPCB(9512)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny peptydaz M16 i koduje białko z motywem wiążącym cynk. Białko to znajduje się w macierzy mitochondrialnej i katalizuje rozszczepianie peptydów liderowych białek prekursorowych nowo zaimportowanych do mitochondriów, chociaż działa tylko jako część kompleksu heterodimerycznego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PMPCB (NP_004270, 161 a.a. ~ 269 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
IQNSTLGEAEIERERGVILREMQEVETNLQEVVFDYLHATAYQNTALGRTILGPTENIKSISRKDLVDYITTHYKGPRIVLAAAGGVSHDELLDLAKFHFGDSLCTHKG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lori Buhlman et al.
Biochimica et biophysica acta, 1843(9), 2012-2026 (2014-06-01)
Autosomal recessive early-onset Parkinson's disease is most often caused by mutations in the genes encoding the cytosolic E3 ubiquitin ligase Parkin and the mitochondrial serine/threonine kinase PINK1. Studies in Drosophila models and mammalian cells have demonstrated that these proteins regulate