Kluczowe dokumenty
SAB1401393
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UGCG antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GCS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UGCG(7357)
Opis ogólny
Glikosfingolipidy (GSL) to grupa składników błon, które zawierają cząsteczki lipidów i cukrów. Są one obecne zasadniczo we wszystkich komórkach zwierzęcych i uważa się, że odgrywają ważną rolę w różnych procesach komórkowych. Glukozylotransferaza ceramidowa UDP-glukozy katalizuje pierwszy etap glikozylacji w biosyntezie glikosfingolipidów. Produkt, glukozyloceramid, jest podstawową strukturą ponad 300 GSL. UGCG ulega szerokiej ekspresji, a transkrypcja jest regulowana w górę podczas różnicowania keratynocytów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
UGCG (NP_003349, 33 a.a. ~ 131 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TRLHLNKKATDKQPYSKLPGVSLLKPLKGVDPNLINNLETFFELDYPKYEVLLCVQDHDDPAIDVCKKLLGKYPNVDARLFIGGKKVGINPKINNLMPG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)