IM03
Anty-katepsyna D (Ab-1) mysie mAb (BC011)
liquid, clone BC011, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BC011, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSD(1509)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Skrawki parafinowe (5 µg/ml, wymagana wstępna obróbka trypsyną)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Rochefort, H. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 153.
Westly, B. and Rochefort, H. 1980. Cell20, 352.
Barrett, A.J. 1977. in Proteinases in Mammalian Cells and Tissues, ed. Barret, A.J. (North Holland, New York), pp. 209.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1