Kluczowe dokumenty
SAB1401366
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSMT3, MGC117191, SMT3B, SMT3H2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMO2(6613)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny białek SUMO (small ubiquitin-like modifier). Działa w sposób podobny do ubikwityny, ponieważ wiąże się z białkami docelowymi w ramach systemu modyfikacji potranslacyjnej. Jednak w przeciwieństwie do ubikwityny, która celuje w białka do degradacji, białko to jest zaangażowane w różne procesy komórkowe, takie jak transport jądrowy, regulacja transkrypcji, apoptoza i stabilność białek. Nie jest ono aktywne, dopóki dwa ostatnie aminokwasy końca karboksylowego nie zostaną odcięte. Dla tego genu odnotowano liczne pseudogeny. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SUMO2 (NP_008868.3, 1 a.a. ~ 95 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDTIDVFQQQTGVY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Céline Loriol et al.
Nature communications, 5, 5113-5113 (2014-10-15)
Sumoylation plays important roles in the modulation of protein function, neurotransmission and plasticity, but the mechanisms regulating this post-translational system in neurons remain largely unknown. Here we demonstrate that the synaptic diffusion of Ubc9, the sole conjugating enzyme of the