SAB1401136
Monoclonal Anti-FDX1 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADX, FDX, LOH11CR1D
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FDX1(2230)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
VGDSLLDVVVENNLDIDGFGACEGTLACSTCHLIFEDHIYEKLDAITDEENDMLDLAYGLTDRSRLGCQICLTKSMDNMTVRVPETVADARQSIDVGKT