Kluczowe dokumenty
SAB1401103
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2A6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CPA6, CYP2A, CYP2A3, P450C2A, P450PB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP2A6(1548)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten gen, CYP2A6, koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym, a jego ekspresja jest indukowana przez fenobarbital. Wiadomo, że enzym ten hydroksyluje kumarynę, a także metabolizuje nikotynę, aflatoksynę B1, nitrozoaminy i niektóre farmaceutyki. Osoby z pewnymi wariantami allelicznymi mają fenotyp słabego metabolizera, co oznacza, że nie metabolizują skutecznie kumaryny ani nikotyny. Gen ten jest częścią dużej grupy genów cytochromu P450 z podrodzin CYP2A, CYP2B i CYP2F na chromosomie 19q. Gen ten był wcześniej określany jako CYP2A3; został jednak przemianowany na CYP2A6. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
CYP2A6 (AAH96255.1, 1 a.a. ~ 494 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLASGMLLVALLVCLTVMVLMSVWQQRKSKGKLPPGPTPLPFIGNYLQLNTEQMYNSLMKISERYGPVFTIHLGPRRVVVLCGHDAVREALVDQAEEFSGRGEQATFDWVFKGYGVVFSNGERAKQLRRFSIATLRDFGVGKRGIEERIQEEAGFLIDAHRGTGGANIDPTFFLSRTVSNVISSIVFGDRFDYKDKEFLSLLRMMLGIFQFTSTSTGQLYEMFSSVMKHLPGPQQQAFQLLQGLEDFIAKKVEHNQRTLDPNSPRDFIDSFLIRMQEEEKNPNTEFYLKNLVMTTLNLFIGGTETVSTTLRYGFLLLMKHPEVEAKVHEEIDRVIGKNRQPKFEDRAKMPYMEAVIHEIQRFGDVIPMSLARRVKKDTKFRDFFLPKGTEVYPMLGSVLRDPSFFSNPQDFNPQHFLNEKGQFKKSDAFVPFSIGKRNCFGEGLARMELFLFFTTVMQNFRLKSSQSPKDIDVSPKHVGFATIPRNYTMSFLPR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)