Kluczowe dokumenty
HPA015066
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2C9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CYP2C10, Anti-P450IIC9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KEHQESMDINNPRDFIDCFLIKMEKEKQNQQSEFTIENLVITAADLLGAGTETTST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP2C9(1559)
Opis ogólny
CYP2C19 (cytochrom P450, rodzina 2, podrodzina C, polipeptyd 19) jest członkiem rodziny enzymów cytochromu P450. Jest niezbędnym enzymem metabolizmu fazy I i ulega wysokiej ekspresji w mięśniach gładkich i komórkach śródbłonka. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10, a kodowane białko składa się z 490 aminokwasów.
Immunogen
cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CYP2C9 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii (1:200).
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
CYP2C19 (cytochrom P450, rodzina 2, podrodzina C, polipeptyd 19) jest częścią metabolizmu ksenobiotyków i leków terapeutycznych, takich jak omeprazol, S-mefenytoina, propranolol, diazepam, proguanil i niektóre leki przeciwdepresyjne. Inaktywuje również i detoksykuje niektóre czynniki rakotwórcze, a także wytwarza reaktywne metabolity wiążące DNA ze środowiskowych czynników rakotwórczych. Funkcjonalność CYP2C19 jest determinowana przez warianty tego genu. W związku z tym gen ten jest powiązany z podatnością na rozwój raka. W populacji chińskiej polimorfizm CYP2C19*2 w tym genie jest związany z rakiem płaskonabłonkowym przełyku. Wariant CYP2C19*2 jest również związany ze zmniejszonym klirensem inhibitorów pompy protonowej, takich jak omeprazol, pantoprazol i rabeprazol, co skutkuje wyższą skutecznością tych leków. Jest również zaangażowany w katabolizm estrogenu, a tym samym wpływa na podtyp molekularny raka piersi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73009
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Tervasmäki et al.
BMC cancer, 14, 902-902 (2014-12-04)
Using a genome-wide approach, we have previously observed an increase in the frequency of rare copy number variants (CNVs) in familial and early-onset breast cancer cases when compared to controls. Moreover, the biological networks of the CNV disrupted genes differed
Manuel Román et al.
Pharmacogenomics, 15(15), 1893-1901 (2014-12-17)
To evaluate the possible association between polymorphisms in CYP2C19 and the pharmacokinetics of omeprazole, rabeprazole and pantoprazole. 151 healthy volunteers were evaluated for polymorphisms in the CYP2C19 gene using real-time polymerase chain reaction. Plasma concentrations were measured using high-performance liquid
Ryo Ashida et al.
Oncotarget, 9(31), 22058-22068 (2018-05-19)
Project HOPE (High-tech Omics-based Patient Evaluation) began in 2014 using integrated gene expression profiling (GEP) of cancer tissues as well as diathesis of each patient who underwent an operation at our institution. The aim of this study was to clarify
Xian-E Peng et al.
BMC medical genetics, 16, 15-15 (2015-05-01)
The purpose of this study was to explore the effects of CYP2C19 gene polymorphisms and various environmental factors and their interactions on the risk of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) in a Chinese Han population. A 1:2 frequency-matched case control
Jing-Fang Wang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 355(2), 513-519 (2007-02-20)
Cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) is a member of the cytochrome P-450 enzyme superfamily and plays an important role in the metabolism of drugs. In order to gain insights for developing personalized drugs, the 3D (dimensional) structure of CYP2C19 has been
Produkty
Reakcje biotransformacji fazy I zwiększają polarność związku leku, zachodząc głównie w krążeniu wątrobowym.
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.