Kluczowe dokumenty
H5292
Sigma-Aldrich
Cytochrom P450 2C19 I331V, ludzki
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
opis
purified, soluble
Formularz
liquid
aktywność właściwa
12-110 units/mg protein
masa cząsteczkowa
54783.3 g/mol
stężenie
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CYP2C19(1557)
Opis ogólny
Dostarczane jako oczyszczone rozpuszczalne białka, a nie preparaty mikrosomalne.
Definicja jednostki
Jedna jednostka przekształci 1,0 nanomol omeprazolu (6-metoksy-2-[(4-metoksy-3,5-dimetylopirydyn-2-ylo)metylosulfinylo]-1H-benzimidazolu) w 5-hydroksyomeprazol na minutę przy pH 7,4 w temperaturze 37 °C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)