SAB1400590
Anti-BCOR antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ANOP2, Anti-FLJ20285, Anti-KIAA1575, Anti-MAA2, Anti-MGC71031
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCOR(54880)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MLSATPLYGNVHSWMNSERVRMCGASEDRKILVNDGDASKARLELREENPLNHNVVDASTAHRIDGLAALSMDRTGLIREGLRVPGNIVYSSLCGLGSEKGREAATSTLGGLGFSSERNPEMQFKPNTPETVEASAVSGKPPNGFSAIYKTPPGIQKSAVATAEALGLDRPASDKQSPLNINGASYLRLPWVNPYMEGATPAIYPFLDSPNKYSLNMYKALLPQQSYSLAQPLYSPVCTNGERFLYLPPPHYVGPHIPSSLASPMRLSTPSASPAIPPLVHCADKSLPWKMGVSPGNPVDSHAYPHIQNSKQPRVPSAKAVTSGLPGDTALLLPPSPRPSPRVHLPTQPAADTYSEFHKHYARISTSPSVALSKPYMTVSSEFPAARLSNGKYPKAPEGGEGAQPVPGHARKTAVQDRKDGSSPPLLEKQTVTKDVTDKPLDLSSKVVDVDASKADHMKKMAPTVLVHSRAGSGLVLSGSEIPKETLSPPGNGCAIYRSEIISTAPSSWVVPGPSPNEENNGKSMSLKNKALDWAIPQQRSSSCPRMGGTDAVITNVSGSVSSAGRPASASPAPNANADGTKTSRSSVETTPSVIQHVGQPPATPAKHSSSTSSKGAKASNPEPSFKANENGLPPSSIFLSPNEAFRSPPIPYPRSYLPYPAPEGIAVSPLSLHGKGPVYPHPVLLPNGSLFPGHLAPKPGLPYGLPTGRPEFVTYQDALGLGMVHPMLIPHTPIEITKEEKPERRSRSHERARYEDPTLRNRFSEILETSSTKLHPDVPTDKNLKPNPNWNQGKTVVKSDKLVYVDLLREEPDAKTDTNVSKPSFAAESVGQSAEPPKPSVEPALQQHRDFIALREELGRISDFHETYTFKQPVFTVSKDSVLAGTNKENLGLPVSTPFLEPPLGSDGPAVTFGKTQEDPKPFCVGSAPPSVDVTPTYTKDGADEAESNDGKVLKPKPSKLAKRIANSAGYVGDRFKCVTTELYADSSQLSREQRALQVSPPT
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)