Kluczowe dokumenty
SAB1306733
Sigma-Aldrich
ANTI-LGR5/GPR49 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
G-protein coupled receptor 49, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
99998 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:100-~1:500
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LGR5(8549)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)