Kluczowe dokumenty
SAB1306131
Sigma-Aldrich
ANTI-VE CADHERIN (CDH5) (N-TERM) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
7B4 antigen, CDH5, CD_antigen=CD144, Cadherin-5, Vascular endothelial cadherin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
87528 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:2000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH5(1003)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cunjin Wu et al.
Biomedical reports, 5(2), 243-247 (2016-07-23)
Accumulating evidence has established that periodontitis was an independent risk factor for coronary heart disease (CAD). Porphyromonus gingivalis (P. gingivalis), a major periodontal pathogen, has already been shown to have a significant role in the inflammatory response of CAD in