Kluczowe dokumenty
SAB1306079
Sigma-Aldrich
ANTI-V5 TAG antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Tag from influenza hemagglutinin protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Zastosowanie
Przeciwciało ANTI-V5 TAG wytwarzane u królika zostało użyte do western blottingu (1:1000).
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gonzalo Federico Mayol et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(1), 118566-118566 (2019-11-02)
Nuclear-cytoplasmic trafficking of proteins is a highly regulated process that modulates multiple biological processes in eukaryotic cells. In Giardia lamblia, shuttling has been described from the cytoplasm to nuclei of proteins during the biological cell cycle of the parasite. This